Merck
BR114715
BRAND® universal sample tube
diam. × L 16 mm × 100 mm
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
チューブ
NACRES:
NB.51
物質
clear
colorless tube
polystyrene tube
round bottom
詳細
RCF max - 2000
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 2,000 × g
graduations: no
包装
pack of 3000 ea
manufacturer/tradename
BRAND 114715
直径× L
16 mm × 100 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR114740BR114845Z617776
BRAND® universal sample tube diam. × L 16 mm × 100 mm
BR114715
BRAND® universal sample tube
BRAND® Sedimentation tube conical bottom
BR114740
BRAND® Sedimentation tube
BRAND® cryogenic tube with screw cap capacity 5 mL, with internal thread, round bottom
BR114845
BRAND® cryogenic tube with screw cap
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
feature
RCF 2,000 × g, graduations: no
feature
graduations: no
feature
RNase and DNase free, Internal thread
feature
cap: no, graduations: no
packaging
pack of 3000 ea
packaging
pack of 2000 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1500
manufacturer/tradename
BRAND 114715
manufacturer/tradename
BRAND 114740
manufacturer/tradename
BRAND 114845
manufacturer/tradename
Greiner 169101
description
RCF max - 2000
description
-
description
-
description
-
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先