Merck
BR114817
BRAND® PP graduated centrifuge tube, screw cap
volume 15 mL, without base, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
チューブ
NACRES:
NB.11
物質
polypropylene
screw top cap
translucent tube
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 3,000 × g
without base
包装
pack of 750
メーカー/製品名
BRAND 114817
容量
15 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR114818BR114820BR114822
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
BRAND 114817
manufacturer/tradename
BRAND 114818
manufacturer/tradename
BRAND 114820
manufacturer/tradename
BRAND 114822
packaging
pack of 750
packaging
pack of 750
packaging
pack of 300
packaging
pack of 250
feature
RCF 3,000 × g
feature
RCF 3,000 × g, without base
feature
RCF 3,000 × g, without base
feature
RCF 3,000 × g, with base
volume
15 mL
volume
15 mL
volume
50 mL
volume
50 mL
特徴および利点
  • BRAND® graduated centrifuge tube is the ideal solution for all your centrifuge needs.
  • Made from highly transparent polypropylene (PP) for enhanced sample visibility.
  • Bio-inert PP offers optimal cell and protein recovery.
  • Includes a screw cap with a plug for preventing sample loss.
  • Tubes are tested to withstand RCF up to 3000.
  • γ-ray sterilized.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
資料
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
関連コンテンツ
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
テクニカルサービス連絡先