Merck
BR114822
BRAND® PP graduated centrifuge tube, screw cap
volume 50 mL, with base, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
チューブ
NACRES:
NB.11
物質
polypropylene
screw top cap
translucent tube
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 3,000 × g
with base
包装
pack of 250
メーカー/製品名
BRAND 114822
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR114823BR114820BR114821
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
material
polypropylene , translucent tube, screw top cap
material
polypropylene , screw top cap, translucent tube
material
polypropylene , screw top cap, translucent tube
material
polypropylene , screw top cap, translucent tube
packaging
pack of 250
packaging
pack of 250
packaging
pack of 300
packaging
pack of 300
feature
RCF 3,000 × g
feature
RCF 3,000 × g, with base
feature
RCF 3,000 × g, without base
feature
RCF 3,000 × g, without base
volume
50 mL
volume
50 mL
volume
50 mL
volume
50 mL
特徴および利点
  • BRAND® graduated centrifuge tube is the ideal solution for all your centrifuge needs.
  • Made from highly transparent polypropylene (PP) for enhanced sample visibility.
  • Bio-inert PP offers optimal cell and protein recovery.
  • Includes a screw cap with a plug for preventing sample loss.
  • Tubes are tested to withstand RCF up to 3000.
  • γ-ray sterilized.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
BRAND® centrifuge tube, beaded rim volume 15 mL, conical bottom, graduated: no
BR778013
BRAND® centrifuge tube, beaded rim
Greiner 遠心管 centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field
T1943
Greiner 遠心管
BRAND® centrifuge tube caps for 30mL tubes
Z641251
BRAND® centrifuge tube caps
Greiner 遠心管 centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field, w/ rack
Sigma-Aldrich
T1818
Greiner 遠心管
BRAND® centrifuge tubes capacity 48 mL
Z640913
BRAND® centrifuge tubes
テクニカルサービス連絡先