Merck
BR137755
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PP
diam. 10 mm, L 450 mm, with ring
別名:
Magnetic stirring bar retriever, Magnetic stirring bars
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,877
¥3,877
出荷予定日2025年5月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,877
About This Item
UNSPSCコード:
41122402
NACRES:
NB.72
¥3,877
出荷予定日2025年5月17日
特徴
with ring
メーカー/製品名
BRAND 137755
L
450 mm
直径
10 mm
詳細
The BRAND® Magnetic Stirring Bar Retriever is an essential tool for efficiently retrieving magnetic stirring bars from containers and vessels. Constructed from durable polypropylene (PP), this retriever features a fully sealed magnetic core.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)