Merck
BR13926
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 25 mL
別名:
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥19,800
¥19,800
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121808
Volume:
25 mL
Volume measuring range:
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Material:
borosilicate glass (5.4)
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
borosilicate glass (5.4)
manufacturer/tradename
BRAND 13926
volume measuring range
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
volume
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR13906BR13928BR13903
volume
25 mL
volume
25 mL
volume
50 mL
volume
10 mL
volume measuring range
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
volume measuring range
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
volume measuring range
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
volume measuring range
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
material
borosilicate glass (5.4)
material
glass
material
borosilicate glass (5.4)
material
glass
manufacturer/tradename
BRAND 13926
manufacturer/tradename
BRAND 13906
manufacturer/tradename
BRAND 13928
manufacturer/tradename
BRAND 13903
General description
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Borosilicate glass 3.3, removable PTFE stopcock. 25 ml: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: To DIN EN ISO 385, class B.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)