Merck
BR13963
BRAND® Compact BLAUBRAND® Burette
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
PTFE stopcock (removable)
borosilicate glass 3.3 (Burette tube with Schellbach stripe)
brown glass tube
特徴
class AS DE-M
subdivision 0.02 mL
包装
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 13963
measuring range
accuracy: ±0.02 mL
容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR13968BR13966BR23939
vibrant-m
BR13963
BRAND® Compact BLAUBRAND® Burette
vibrant-m
BR13968
BRAND® Compact BLAUBRAND® Burette
vibrant-m
BR13966
BRAND® Compact BLAUBRAND® Burette
feature
class AS DE-M
feature
class AS DE-M, subdivision 0.1 mL
feature
class AS DE-M, subdivision 0.05 mL
feature
class AS DE-M, subdivision 0.02 mL
material
PTFE stopcock (removable), brown glass tube, borosilicate glass 3.3 (Burette tube with Schellbach stripe)
material
PTFE stopcock (removable), borosilicate glass 3.3 (Burette tube with Schellbach stripe), brown glass tube
material
PTFE stopcock (removable), borosilicate glass 3.3 (Burette tube with Schellbach stripe), brown glass tube
material
PTFE stopcock (detachable), borosilicate glass 3.3 , brown glass tube, soda-lime glass bottle (with pumphead), transparent PVC tube (filling tube)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 13963
manufacturer/tradename
BRAND 13968
manufacturer/tradename
BRAND 13966
manufacturer/tradename
BRAND 23939
measuring range
accuracy: ±0.02 mL
measuring range
accuracy: ±0.05 mL
measuring range
accuracy: ±0.03 mL
measuring range
accuracy: ±0.02 mL
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先