Merck
BR139820
BRAND® double ended laboratory spatula/spoon
L 210 mm
別名:
Spatula
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥8,361
¥8,361
出荷予定日2025年4月08日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥8,361
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
¥8,361
出荷予定日2025年4月08日
物質
polystyrene
メーカー/製品名
BRAND 139820
L
210 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Double-Ended Laboratory Spatula/Spoon is a versatile and essential tool designed for a variety of laboratory applications. Made from impact-resistant polystyrene (PS), this spatula/spoon combination is perfect for mixing, transferring, and handling different materials in both research and educational environments.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5