Merck
BR140006
BRAND® separating funnel with screw cap
size 500 mL
別名:
漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,710
¥33,710
出荷予定日2025年4月04日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,710
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥33,710
出荷予定日2025年4月04日
物質
conical PTFE stopcock
polypropylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 140006
サイズ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)