スキップする
BR140007
BRAND® separating funnel with screw cap
size 1000 mL, polypropylene
別名:
Funnels, Separating funnels
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥43,800
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Material:
conical PTFE stopcock, polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
¥43,800
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
conical PTFE stopcock, polypropylene
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 140007
size
1000 mL
General description
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BR140006BR140004BR140005
manufacturer/tradename
BRAND 140007
manufacturer/tradename
BRAND 140006
manufacturer/tradename
BRAND 140004
manufacturer/tradename
BRAND 140005
material
conical PTFE stopcock, polypropylene
material
conical PTFE stopcock, polypropylene
material
conical PTFE stopcock, polypropylene
material
conical PTFE stopcock, polypropylene
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
size
1000 mL
size
500 mL
size
125 mL
size
250 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
BR140007-1EA04061831864120