Merck
BR143280
BRAND® special laboratory tubing
I.D. × O.D. × W 8 mm × 12 mm × 2 mm, L 20 m
別名:
Special laboratory tubing, Tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 M
¥61,960
¥61,960
出荷予定日2025年4月12日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 M
¥61,960
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
¥61,960
出荷予定日2025年4月12日
物質
PVC
メーカー/製品名
BRAND 143280
内径 × 外径 × W
8 mm × 12 mm × 2 mm
L
20 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Particularly high-grade material, manufactured to a first-class standard. Good flexibility and chemical resistance make this tubing ideal for use with apparatus assemblies. Autoclavable (121 °C).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)