表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 25 m | カートの在庫状況を確認する | ¥25,500 |
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
¥25,500
カートの在庫状況を確認する
material
silicone
manufacturer/tradename
BRAND 143361
I.D.
7
L
25 m
O.D.
10
W
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| I.D. 7 | I.D. 8 | I.D. 6 | I.D. 6 |
| material silicone | material silicone | material silicone | material silicone |
| manufacturer/tradename BRAND 143361 | manufacturer/tradename BRAND 143362 | manufacturer/tradename BRAND 143359 | manufacturer/tradename BRAND 143360 |
| L 25 m | L 25 m | L 25 m | L 25 m |
| O.D. 10 | O.D. 12 | O.D. 9 | O.D. 10 |
| W 1.5 mm | W 2.0 mm | W 1.5 mm | W 2.0 mm |
General description
The BRAND® tubing is translucent, allowing for easy monitoring of fluid flow. It is autoclavable at 121 °C, making it suitable for sterilization in laboratory settings. However, it is important to note that the tubing has limited chemical resistance when used with concentrated acids, so caution should be exercised in such applications.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| BR143361-25M | 04061831853414 |