Merck
BR145540
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 100 mm
別名:
漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,680
¥2,680
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,680
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥2,680
カートの在庫状況を確認する
物質
borosilicate glass
特徴
for rapid filtration
メーカー/製品名
BRAND 145540
直径
100 mm
ステム直径× L
10 mm × 100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR145530BR145550BR145520
manufacturer/tradename
BRAND 145540
manufacturer/tradename
BRAND 145530
manufacturer/tradename
BRAND 145550
manufacturer/tradename
BRAND 145520
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
feature
for rapid filtration
feature
for rapid filtration
feature
for rapid filtration
feature
for rapid filtration
diam.
100 mm
diam.
70 mm
diam.
150 mm
diam.
55 mm
stem diam. × L
10 mm × 100 mm
stem diam. × L
8 mm × 70 mm
stem diam. × L
16 mm × 150 mm
stem diam. × L
8 mm × 55 mm
詳細
The BRAND® Funnel with Short Stem is designed for efficient and rapid filtration in laboratory applications. Made from high-quality Boro 3.3 glass, this funnel combines durability with excellent performance. The short stem facilitates quick liquid transfer and minimizes the risk of clogging during filtration processes. The funnel is angled at 60°, optimizing flow rates. The upper rim is either ground or fire-polished, ensuring a smooth finish that enhances safety and ease of use.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)