Merck
BR145611
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 70 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
漏斗
物質
borosilicate glass
特徴
for rapid filtration
メーカー/製品名
BRAND 145611
直径
70 mm
ステム直径× L
8 mm × 70 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR145631BR145616BR145619
BRAND® funnel short stem, glass short stem, borosilicate glass, diam. 70 mm
BR145611
BRAND® funnel short stem, glass
BRAND® funnel short stem, glass short stem, borosilicate glass, diam. 150 mm
BR145631
BRAND® funnel short stem, glass
BRAND® funnel short stem, glass short stem, borosilicate glass, diam. 80 mm
BR145616
BRAND® funnel short stem, glass
BRAND® funnel short stem, glass short stem, borosilicate glass, diam. 100 mm
BR145619
BRAND® funnel short stem, glass
manufacturer/tradename
BRAND 145611
manufacturer/tradename
BRAND 145631
manufacturer/tradename
BRAND 145616
manufacturer/tradename
BRAND 145619
feature
for rapid filtration
feature
for rapid filtration
feature
for rapid filtration
feature
for rapid filtration
diam.
70 mm
diam.
150 mm
diam.
80 mm
diam.
100 mm
stem diam. × L
8 mm × 70 mm
stem diam. × L
16 mm × 150 mm
stem diam. × L
10 mm × 80 mm
stem diam. × L
10 mm × 100 mm
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Ace Hirsch filter funnel capacity 25 mL, porosity 25-50 μm
Z276537
Ace Hirsch filter funnel
テクニカルサービス連絡先