Merck
BR148040
BRAND® PP powder funnel short wide stem
top diam. 150 mm, bottom diam. 35 mm
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
漏斗
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 148040
底面直径
35 mm
上部直径
150 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR148035BR148045BR148020
manufacturer/tradename
BRAND 148040
manufacturer/tradename
BRAND 148035
manufacturer/tradename
BRAND 148045
manufacturer/tradename
BRAND 148020
bottom diam.
35 mm
bottom diam.
30 mm
bottom diam.
40 mm
bottom diam.
15 mm
top diam.
150 mm
top diam.
120 mm
top diam.
180 mm
top diam.
60 mm
特徴および利点
  • BRAND® powder funnel is ideal for transfering powders.
  • Made from break-resistant polypropylene, these general lab use funnels include a short wide stem that facilitates optimal filtration.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先