スキップする
BR150915
BRAND® watch glass
PTFE, diam. 100 mm
別名:
Dishes, PTFE, Watch glasses
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥6,890
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121801
Material:
PTFE
¥6,890
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
PTFE
manufacturer/tradename
BRAND 150915
diam.
100 mm
General description
The BRAND® watch glass is made from high-quality PTFE, making it ideal for covering PTFE beakers. Its excellent chemical resistance ensures durability and reliability when handling a wide range of substances. This watch glass provides a secure cover to prevent contamination and evaporation during experiments. Its lightweight and non-reactive properties make it a valuable accessory in laboratory settings, enhancing the efficiency of various applications. This versatile tool is essential for maintaining the integrity of samples and solutions in the lab.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BR150902BR150912BR150920
BRAND® watch glass PTFE, diam. 100 mm
BR150915
BRAND® watch glass
BRAND® watch glass PTFE, diam. 30 mm
BR150902
BRAND® watch glass
BRAND® watch glass PTFE, diam. 80 mm
BR150912
BRAND® watch glass
BRAND® watch glass PTFE, diam. 125 mm
BR150920
BRAND® watch glass
material
PTFE
material
PTFE
material
PTFE
material
PTFE
diam.
100 mm
diam.
30 mm
diam.
80 mm
diam.
125 mm
manufacturer/tradename
BRAND 150915
manufacturer/tradename
BRAND 150902
manufacturer/tradename
BRAND 150912
manufacturer/tradename
BRAND 150920
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® watch glass
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
BR150915-1EA04061831854107