Merck
BR156648
BRAND® tray stackable
size 625 x 530 x 140 mm
別名:
Photographoc trays, Trays
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
BRAND 156648
Material:
polypropylene , white
Packaging:
pack of 1 ea
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polypropylene , white
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 156648
size
625 x 530 x 140 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
General description
The BRAND® stackable tray is made from durable white polypropylene (PP), designed for versatile use in laboratory and industrial settings. Its ribbed bottom enhances stability, preventing contents from shifting during transport or storage. The reinforced rim adds strength, while the slightly sloping walls facilitate easy access and pouring. This stackable design allows for efficient storage, maximizing space when not in use. Ideal for organizing and handling various materials, this tray combines practicality with durability, making it an essential tool for any workspace.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)