Merck
BR23755
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 15 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
別名:
SILBERBRAND, ビュレット
NACRES:
NB.43
物質
AR-Glass
特徴
Schellbach stripe
graduated in black
manufacturer/tradename
BRAND 23755
volume measuring range
15 mL, accuracy: ±0.08 mL
ボトルサイズ
500 mL
ビュレットサイズ
15 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
Show Differences
1 of 4
当該品目
BR23766BR23758BR23745
feature
Schellbach stripe, graduated in black
feature
Schellbach stripe, graduated in white
feature
Schellbach stripe, graduated in white
feature
-
volume measuring range
15 mL, accuracy: ±0.08 mL
volume measuring range
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
volume measuring range
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
volume measuring range
-
manufacturer/tradename
BRAND 23755
manufacturer/tradename
BRAND 23766
manufacturer/tradename
BRAND 23758
manufacturer/tradename
BRAND 23745
bottle size
500 mL
bottle size
1000 mL
bottle size
1000 mL
bottle size
-
burette size
15 mL
burette size
25 mL
burette size
50 mL
burette size
-
詳細
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先