Merck
BR27115
BRAND® graduated pipette serological
25 mL with 0.1 mL graduations, tip diam. 3 mm
別名:
SILBERBRAND, ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥18,040
¥18,040
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥18,040
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥18,040
カートの在庫状況を確認する
物質
AR-Glass
特徴
graduations Subdivisions 0.1mL
plugged
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
BRAND 27115
キャパシティ
25 mL
チップ直径
3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR27112BR27107BR27109
manufacturer/tradename
BRAND 27115
manufacturer/tradename
BRAND 27112
manufacturer/tradename
BRAND 27107
manufacturer/tradename
BRAND 27109
capacity
25 mL
capacity
5.0 mL
capacity
1.0 mL
capacity
2 mL , 2.0 mL
feature
graduations Subdivisions 0.1mL, plugged
feature
graduations Subdivisions 0.1mL, plugged
feature
graduations Subdivisions 0.01mL, plugged
feature
graduations Subdivisions 0.02mL, plugged
material
AR-Glass
material
AR-Glass
material
AR-Glass
material
AR-Glass
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
tip diam.
3 mm
tip diam.
3 mm
tip diam.
0.02 mm
tip diam.
2 mm
詳細
AR-GLAS®. Calibrated to deliver (TM,Ex). Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain. Short graduation marks.
特徴および利点
  • BRAND® graduated serological pipette offers precise measurement of liquids with high accuracy.
  • AR-Glas® meet the stringent laboratory requirements for chemical and physical resilience.
  • Amber diffusion stain is used for SILBERBRAND ETERNA volumetric instruments that are exposed to especially aggressive cleaning conditions.
  • The stain diffuses into the glass surface and can only be removed by abrasion.
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)