Merck
BR27817
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 1 mL , with 0.01 mL subdivisions, type 2
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
BLAUBRAND®, ピペット
NACRES:
NB.01
物質
AR-Glas®
認証
according to DIN 12 697
特徴
class AS
graduation
包装
pack of 12
manufacturer/tradename
BRAND 27817
measuring range
accuracy: 0.01 mL
キャパシティ
1 mL , with 0.01 mL subdivisions
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR27827BR27816BR27820
packaging
pack of 12
packaging
pack of 12
packaging
pack of 12
packaging
pack of 12
manufacturer/tradename
BRAND 27817
manufacturer/tradename
BRAND 27827
manufacturer/tradename
BRAND 27816
manufacturer/tradename
BRAND 27820
capacity
1 mL , with 0.01 mL subdivisions
capacity
1 mL , with 0.01 subdivisions
capacity
0.5 mL , with 0.01 mL subdivisions
capacity
2 mL , with 0.1 mL subdivisions
agency
according to DIN 12 697
agency
according to DIN 12 697
agency
according to DIN 12 697
agency
according to DIN 12 697
feature
class AS
feature
class AS, graduation
feature
class AS, graduation
feature
class AS, graduation
詳細
AR-Glass®、DIN EN ISO 835。タイプ3(上部にゼロ点)、出用です。目盛と文字はハイコントラストの青いのエナメルで書かれています。
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
テクニカルサービス連絡先