Merck
BR36228
BRAND® measuring flask
capacity 50 mL, GL 18
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
プラスチック
NACRES:
NB.43
物質
PFA
特徴
accuracy class A
包装
pack of 1
manufacturer/tradename
BRAND 36228
キャパシティ
50 mL
フィッティング
GL 18
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR36254BR36220BR36248
BRAND® measuring flask capacity 50 mL, GL 18
BR36228
BRAND® measuring flask
BRAND® measuring flask capacity 500 mL, GL 25
BR36254
BRAND® measuring flask
BRAND® measuring flask capacity 25 mL, GL 18
BR36220
BRAND® measuring flask
BRAND® measuring flask capacity 250 mL, GL 25
BR36248
BRAND® measuring flask
feature
accuracy class A
feature
accuracy class A
feature
accuracy class A
feature
accuracy class A
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
BRAND 36228
manufacturer/tradename
BRAND 36254
manufacturer/tradename
BRAND 36220
manufacturer/tradename
BRAND 36248
capacity
50 mL
capacity
500 mL
capacity
25 mL
capacity
250 mL
fitting
GL 18
fitting
GL 25
fitting
GL 18
fitting
GL 25
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先