Merck
BR36846
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® ETERNA
class A, DE-M marking, capacity 20 mL, borosilicate glass
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
BLAUBRAND®
物質
borosilicate glass
polypropylene stopper
ジョイント
joint ST/NS neck12/21
特徴
accuracy class A
包装
pack of 2
manufacturer/tradename
BRAND 36846
キャパシティ
20 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR36841BR36975BR36945
joint
joint ST/NS neck12/21
joint
joint ST/NS neck10/19
joint
joint: ST/NS10/19
joint
joint: ST/NS neck10/19
feature
accuracy class A
feature
accuracy class A
feature
accuracy class A
feature
accuracy class A
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
BRAND 36846
manufacturer/tradename
BRAND 36841
manufacturer/tradename
BRAND 36975
manufacturer/tradename
BRAND 36945
capacity
20 mL
capacity
25 mL
capacity
20 mL
capacity
20 mL
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先