Merck
BR37412
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
polypropylene stopper, amber borosilicate glass 3.3 flask, capacity 20 mL, accuracy, 0.06 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
物質
amber borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
ジョイント
joint ST/NS12/21
詳細
calibrated to contain (TC, IN)
特徴
accuracy 0.06 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 37412
キャパシティ
20 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR37413Z326208BR37233
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask polypropylene stopper, amber borosilicate glass 3.3 flask, capacity 20 mL, accuracy, 0.06 mL
BR37412
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask polypropylene stopper, amber borosilicate glass 3.3 flask, capacity 25 mL, accuracy, 0.06 mL
BR37413
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
Z326208
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
BR37233
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
feature
accuracy 0.06 mL, class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
feature
accuracy 0.06 mL, class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
feature
cap: no, class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
feature
accuracy 0.15 mL, class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
capacity
20 mL
capacity
25 mL
capacity
50 mL
capacity
150 mL
manufacturer/tradename
BRAND 37412
manufacturer/tradename
BRAND 37413
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND 37233
joint
joint ST/NS12/21
joint
joint ST/NS12/21
joint
-
joint
joint ST/NS14/23
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2 ea
詳細
スクエアグリップ、PPストッパーが付いています。印と文字はハイコントラストの白いエナメルで書かれています。全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先