Merck
BR38210
BRAND® volumetric flasks with 3 marks
capacity 100 mL, joint: 14/23, polypropylene stopper
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Change View
Select a Size
Change View
別名:
BLAUBRAND®
NACRES:
NB.01
物質
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
ジョイント
joint ST/NS neck14/23
joint: 14/23
特徴
class A DE-M marking, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Incl. DAkkS-certificate.
包装
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 38210
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR38204BR38208BR38206
BRAND® volumetric flasks with 3 marks capacity 100 mL, joint: 14/23, polypropylene stopper
BR38210
BRAND® volumetric flasks with 3 marks
BRAND® volumetric flasks with 3 marks capacity 50 mL, joint: 12/21, polypropylene stopper
BR38208
BRAND® volumetric flasks with 3 marks
BRAND® volumetric flasks with 3 marks capacity 25 mL, joint: 10/19, polypropylene stopper
BR38206
BRAND® volumetric flasks with 3 marks
joint
joint ST/NS neck14/23, joint: 14/23
joint
joint ST/NS neck10/19, joint: 10/19
joint
joint ST/NS neck12/21, joint: 12/21
joint
joint ST/NS neck10/19, joint: 10/19
feature
class A DE-M marking, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Incl. DAkkS-certificate.
feature
class A DE-M marking, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Incl. DAkkS-certificate.
feature
class A DE-M marking, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Incl. DAkkS-certificate.
feature
class A DE-M marking, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Incl. DAkkS-certificate.
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 38210
manufacturer/tradename
BRAND 38204
manufacturer/tradename
BRAND 38208
manufacturer/tradename
BRAND 38206
capacity
100 mL
capacity
10 mL
capacity
50 mL
capacity
25 mL
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先