スキップする
BR43058
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
without bottle
別名:
Automatic pipettes
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥14,700
この商品について
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
BRAND 43058
Volume:
10 mL
Feature:
Calibrated to deliver (TD, Ex), without bottle
Fitting:
(29/32)
¥14,700
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
feature
Calibrated to deliver (TD, Ex), without bottle
manufacturer/tradename
BRAND 43058
volume
10 mL
color
green markings
fitting
(29/32)
General description
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BR43088BR43066BR43055
description
without bottle
description
without bottle
description
without bottle
description
without bottle
volume
10 mL
volume
100 mL
volume
20 mL
volume
5 mL
manufacturer/tradename
BRAND 43058
manufacturer/tradename
BRAND 43088
manufacturer/tradename
BRAND 43066
manufacturer/tradename
BRAND 43055
feature
Calibrated to deliver (TD, Ex), without bottle
feature
Calibrated to deliver (TD, Ex), without bottle
feature
Calibrated to deliver (TD, Ex), without bottle
feature
Calibrated to deliver (TD, Ex), without bottle
fitting
(29/32)
fitting
(29/32)
fitting
(29/32)
fitting
(29/32)
color
green markings
color
green markings
color
green markings
color
green markings
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)