Merck
BR43320
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 25 mL, borosilicate glass
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
BLAUBRAND®
NACRES:
NB.71
物質
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
ジョイント
joint ST/NS neck10/19
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 43320
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR43305BR43308BR43220
joint
joint ST/NS neck10/19
joint
joint ST/NS neck10/19
joint
joint ST/NS neck10/19
joint
joint ST/NS neck10/19
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
BRAND 43320
manufacturer/tradename
BRAND 43305
manufacturer/tradename
BRAND 43308
manufacturer/tradename
BRAND 43220
capacity
25 mL
capacity
5 mL
capacity
10 mL
capacity
25 mL
詳細
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Calibrated to contain (TC, In). Incl. individual certificate. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
プロトコル
How to Use a Density Bottle
Density bottles are mainly used to determine the density of liquids of moderate viscosity. They are not volumetric instruments, however, they are calibrated 'to contain' as in the case of volumetric flasks.
テクニカルサービス連絡先