Merck
BR452015
BRAND® disposable petri dish with lid
L × W 55 mm × 16 mm, vented: no
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
プラスチック, ペトリ皿
NACRES:
NB.14
物質
polystyrene
特徴
lid
vented: no
包装
case of 1620 ea
manufacturer/tradename
BRAND 452015
L × W
55 mm × 16 mm
ディスクの最大容量
~15 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR452005BR455732BR452010
BRAND® Petri dish, glass with lid, soda-lime glass, dish H 15 mm, diam. 80 mm , lid
BR455732
BRAND® Petri dish, glass
feature
lid, vented: no
feature
lid, vented
feature
lid
feature
vented
packaging
case of 1620 ea
packaging
case of 480 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
-
manufacturer/tradename
BRAND 452015
manufacturer/tradename
BRAND 452005
manufacturer/tradename
BRAND 455732
manufacturer/tradename
BRAND 452010
L × W
55 mm × 16 mm
L × W
94 mm × 16 mm
L × W
-
L × W
55 mm × 16 mm
dish capacity
~15 mL
dish capacity
~100 mL
dish capacity
~75 mL
dish capacity
-
特徴および利点
  • BRAND® disposable petri dish is manufactured from excellent quality polystyrene for sample clarity and visibility.
  • The transparent dishes and lids are assembled robotically to reduce the risk of contamination.
  • Able to withstand temperature up to 80 °C.
  • Fully stackable.
  • Dishes and lids are assembled robotically to reduce the risk of contamination
  • Temperature stability to 80 °C
  • Stackable
  • Crystal clear polystyrene (PS)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Petri dishes, polystyrene size 100 mm × 20 mm
P5606
ペトリ皿、ポリスチレン
Duroplan petri dishes O.D. × H 60 mm × 20 mm
Z231509
Duroplan ペトリ皿
テクニカルサービス連絡先