Merck
BR455751
BRAND® Petri dish, glass
with lid, soda-lime glass, dish H 25 mm, diam. 150 mm , lid
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
ペトリ皿
NACRES:
NB.14
物質
soda-lime glass
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
case of 10 ea
manufacturer/tradename
BRAND 455751
直径
150 mm , lid
ディッシュ高
25 mm
ディスクの最大容量
~440 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR455743BR455732BR452015
BRAND® Petri dish, glass with lid, soda-lime glass, dish H 25 mm, diam. 150 mm , lid
BR455751
BRAND® Petri dish, glass
BRAND® Petri dish, glass with lid, soda-lime glass, dish H 20 mm, diam. 100 mm , lid
BR455743
BRAND® Petri dish, glass
BRAND® Petri dish, glass with lid, soda-lime glass, dish H 15 mm, diam. 80 mm , lid
BR455732
BRAND® Petri dish, glass
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
feature
lid
feature
lid
feature
lid
feature
lid, vented: no
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 1620 ea
manufacturer/tradename
BRAND 455751
manufacturer/tradename
BRAND 455743
manufacturer/tradename
BRAND 455732
manufacturer/tradename
BRAND 452015
diam.
150 mm , lid
diam.
100 mm , lid
diam.
80 mm , lid
diam.
-
特徴および利点
  • BRAND® Petri dishes are manufactured from excellent quality soda-lime glass with superior finishing.
  • The base and cover of the dishes are flat without any bubbles and streaks.
  • Features flame polished cut edges.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先