BR4640040
BRAND® Dispensette® S Trace Analysis Analog-adjustable bottle-top dispenser
spring platinum-iridium, volume range 1-10 mL, without recirculation valve
NACRES:
NB.01
特徴
without recirculation valve
manufacturer/tradename
BRAND 4640040
容量範囲
1-10 mL
容量サイズ
, Adjustable in 0.2mL increments
フィッティング
(GL 28/S 28)
45 mm
GL 32
S 40
適合性
suitable for (suitable for HF)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dispensette S Trace Analysis is specialized for dispensing high-purity acids, bases and H2O2.
Also suitable for dispensing of hydrofluoric acid when using platinum-iridium valve spring.
特徴および利点
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
その他情報
Analog-adjustable - Rapid and safe volume setting with new internal scalloped track. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
プロトコル
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
さらに詳しく
関連コンテンツ
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.
さらに詳しく
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。