Merck
BR701357
BRAND® silicone cover
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
NACRES:
NB.22
物質
silicone
silicone film
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
BRAND 701357
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR701367BR701358BR701360
BRAND® silicone cover
BR701357
BRAND® silicone cover
BRAND® sealing film for storage DMSO-resistant, allows visual inspection
BR701367
BRAND® sealing film for storage
BRAND® mat cover for deep well plate volume 0.5 mL
BR701358
BRAND® mat cover for deep well plate
BRAND® mat cover for deep well plate polyethylene, volume 1.1 mL, size 96 wells
BR701360
BRAND® mat cover for deep well plate
material
silicone , silicone film
material
polypropylene , polypropylene film
material
-
material
polyethylene
manufacturer/tradename
BRAND 701357
manufacturer/tradename
BRAND 701367
manufacturer/tradename
BRAND 701358
manufacturer/tradename
BRAND 701360
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
-
packaging
-
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先