Merck
BR705844
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (200 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
ログイン組織・契約価格を表示する
特徴
single-channel fixed volume
mechanical
包装
case of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 705844
チップ容量
(200 μL)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR705862BR705816BR705820
vibrant-m
BR705844
BRAND® Transferpette® S Pipette
vibrant-m
BR705862
BRAND® Transferpette® S Pipette
vibrant-m
BR705816
BRAND® Transferpette® S Pipette
vibrant-m
BR705820
BRAND® Transferpette® S Pipette
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 705844
manufacturer/tradename
BRAND 705862
manufacturer/tradename
BRAND 705816
manufacturer/tradename
BRAND 705820
tip volume
(200 μL)
tip volume
(1000 μL)
tip volume
(20 μL)
tip volume
(25 μL)
詳細
The Transferpette S air displacement pipette allows you to work efficiently and ergonomically with both small and large volumes. Low operating forces and a short stroke ensure relaxed pipetting, even during long pipetting series. Due to its perfect ergonomics, the Transferpette S provides a comfortable grip in any hand position, whether you are right- or left-handed, or have big or small hands. Changing your grip is not necessary, since the microliter pipette provides true one-hand operation: set the volume, pipette, eject the tip.The volume-change protection is also easy to operate with gloves on and protects your set volume against accidental adjustment. The Transferpette S also features Easy Calibration technology, which makes calibration a breeze. Calibration can be carried out without tools. A compatibility table shows which tips fit which device, so that you always order the correct pipette tips.
Overview- Volume range of single-channel pipette: from 0.1 μl to 10 ml- Volume range of multi-channel pipette: from 0.5 μl to 300 μl- Short stroke and low operating forces- Universal tip cone- Completely autoclaving at 121 μC- One-hand operation for right- and left-handed users- Color code on volume adjustment wheel, shaft and volume-change protection- Easy insertion and ejection of tips due to O-rings on multi-channel pipettes- Can be calibrated easily and without tools thanks to Easy Calibration technology- Slim shaft for sampling from narrow vessels (centrifuge tubes)- Operating temperature from +15 μC to +40 μC- Vapor pressure up to 500 mbar- Viscosity up to 260 mPa s
Efficient: One-hand operation
Flexible: ergonomic design for all hand sizes
Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
アプリケーション
Pipetting
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先