Merck
BR74511
BRAND® filter funnel support with base plate
for 4 funnels
別名:
漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥54,640
¥54,640
出荷予定日2025年5月15日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥54,640
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.24
¥54,640
出荷予定日2025年5月15日
物質
polypropylene
特徴
for 4 funnels
メーカー/製品名
BRAND 74511
L × W
450 mm × 140 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These PP plates feature a stainless steel support rod with dimensions of 12 mm in diameter and 595 mm in length. They are designed to support 2 or 4 funnels with a top outer diameter ranging from 50 mm to 120 mm. The height of the funnels is adjustable, allowing for customized setups based on your specific needs.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)