Merck
BR780755
BRAND® micro tubes with tamper-evident screw cap
capacity 0.5 mL, self-standing bottom, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
チューブ, マイクロ遠心チューブ
NACRES:
NB.11
物質
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing bottom
無菌性
sterile
特徴
RNase and DNase free
graduations: no
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
BRAND 780755
キャパシティ
0.5 mL
チューブ直径
13 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR780756BR780757BR780758
material
colorless cap, polypropylene cap, screw top cap, colorless tube, self-standing bottom, polypropylene tube
material
colorless cap, colorless tube, polypropylene cap, polypropylene tube, screw top cap, self-standing bottom
material
colorless cap, colorless tube, conical bottom, polypropylene cap, polypropylene tube, screw top cap
material
colorless cap, colorless tube, polypropylene cap, polypropylene tube, screw top cap, self-standing bottom
manufacturer/tradename
BRAND 780755
manufacturer/tradename
BRAND 780756
manufacturer/tradename
BRAND 780757
manufacturer/tradename
BRAND 780758
capacity
0.5 mL
capacity
1.5 mL
capacity
1.5 mL
capacity
2 mL
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
feature
RNase and DNase free
feature
RNase and DNase free, graduations
feature
graduations
feature
graduations
詳細
The cover thread (PP) and reaction tube (PP) are perfectly matched, and in combination with the silicone seal offer reliable protection against liquid leakage or penetration. Sterile reaction tubes are delivered with attached screw-on covers.
特徴および利点
  • With matte label field
  • Application: -196 °C to 121 °C
  • Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
  • BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先