Merck
BR781305
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, colorless tube, individual, attached flat cap
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
PCR, PCRチューブ, チューブ
NACRES:
NB.22
物質
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene cap
polypropylene tube
詳細
thin-walled
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
individual, attached flat cap
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
BRAND 781305
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.2 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND® PCR tubes are transparent with flat cap and made of polypropylene.
  • Devoid of DNA, RNase, and DNase.
  • Free of pyrogens and PCR inhibitors.
  • Works at a temperature range from -80° C to +121° C.
  • Compatible with most thermal cyclers.
  • Uniform wall thickness enables optimal thermal transfer.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先