Merck
BR87508
BRAND® PMP beaker with spout, low form
volume 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
ビーカー, プラスチック
NACRES:
NB.43
物質
polymethylpentene
詳細
ISO 7056
特徴
graduations
beaded rim and spout
メーカー/製品名
BRAND 87508
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR87620BR87604BR87606
BRAND® PP beaker with spout, low form volume 1000 mL
BR87620
BRAND® PP beaker with spout, low form
BRAND® PP beaker with spout, low form volume 25 mL
BR87604
BRAND® PP beaker with spout, low form
BRAND® PP beaker with spout, low form volume 50 mL
BR87606
BRAND® PP beaker with spout, low form
feature
graduations
feature
graduations, beaded rim and spout
feature
graduations, beaded rim and spout
feature
graduations, beaded rim and spout
description
ISO 7056
description
ISO 7056
description
ISO 7056
description
ISO 7056
manufacturer/tradename
BRAND 87508
manufacturer/tradename
BRAND 87620
manufacturer/tradename
BRAND 87604
manufacturer/tradename
BRAND 87606
volume
100 mL
volume
1000 mL
volume
25 mL
volume
50 mL
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先