Merck
BR91217
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 50 mL, with graduation
別名:
Beakers, Glass
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
10 EA
¥23,200
¥23,200
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
with graduation
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
borosilicate glass 3.3
feature
with graduation
manufacturer/tradename
BRAND 91217
volume
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR91268BR91263BR91214
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
feature
with graduation
feature
with graduation
feature
with graduation
feature
with graduation
manufacturer/tradename
BRAND 91217
manufacturer/tradename
BRAND 91268
manufacturer/tradename
BRAND 91263
manufacturer/tradename
BRAND 91214
volume
50 mL
volume
3000 mL
volume
2000 mL
volume
25 mL
General description
The BRAND® Glass Beaker with Spout is expertly crafted from Boro 3.3 glass, making it a reliable choice for laboratory applications. Designed in accordance with DIN EN ISO 3819 standards, this low-form beaker features clear graduation markings for precise measurement of liquids. The integrated spout allows for easy pouring, minimizing spills and enhancing accuracy during liquid transfer.
Other Notes
Browse all glass beakers
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)