Merck
BR91224
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 100 mL, with graduation
別名:
ビーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥22,480
¥22,480
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥22,480
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
¥22,480
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass 3.3
特徴
with graduation
メーカー/製品名
BRAND 91224
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND® glass beaker with spout, low form is made of Borosilicate glass 3.3. DIN EN ISO 3819.
  • Beakers are graduated and have a spout.
  • Available as 10 units per pack with each beaker measuring 100 mL nominal volume.
  • Height 70 mm with an outer diameter of 50 mm.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)