Merck
CAD6017SS
3-way stopcock
female Luer lock to male Luer lock, left side, female Luer lock, stainless steel
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥48,870
¥48,870
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥48,870
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
NACRES:
NB.03
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥48,870
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cadence Science 6017SS
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
CAD6001CAD6056CAD6002
3-way stopcock female Luer lock to male Luer lock, left side, female Luer lock, stainless steel
CAD6017SS
3-way stopcock
3-way stopcock female Luer lock to male Luer, right side, female Luer lock, compression-nut
CAD6001
3-way stopcock
3-way stopcock female Luer lock to female Luer lock, male Luer lock, in. Y in. type
CAD6056
3-way stopcock
3-way stopcock female Luer lock to female Luer lock, right side, female Luer lock
CAD6002
3-way stopcock
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Cadence Science 6017SS
manufacturer/tradename
Cadence Science 6001
manufacturer/tradename
Cadence Science 6056
manufacturer/tradename
Cadence Science 6002
詳細
The spring clip design holdsthe key in position under proper sealing pressure for optimum performance. There is no need for a screwdriver in cleaning operations.
  • Made from nickel plated brass or stainless steel
  • Tested to 45 psi water pressure
  • High pressure stopcocks are rated to 290 psi
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)