CDS002254
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid
AldrichCPR
Empirical Formula (Hill Notation):
C11H9NO2S
分子量:
219.26
MDL番号:
PubChem Substance ID:
SMILES string
Nc1sc(cc1C(O)=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO2S/c12-10-8(11(13)14)6-9(15-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2,(H,13,14)
InChI key
QSMQLBVCCAMZHD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
その他のドキュメント
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。