CDS009480

Sigma-Aldrich

2-aminopyrimidine-5-carboxylic acid

AldrichCPR

Empirical Formula (Hill Notation):
C5H5N3O2
分子量:
139.11
MDL番号:
PubChem Substance ID:

SMILES string

Nc1ncc(cn1)C(O)=O

InChI

1S/C5H5N3O2/c6-5-7-1-3(2-8-5)4(9)10/h1-2H,(H,9,10)(H2,6,7,8)

InChI key

CBRLWSXYXSFYSP-UHFFFAOYSA-N

関連するカテゴリー

その他情報

Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。

ピクトグラム

Exclamation mark

シグナルワード

Warning

危険有害性情報

注意書き

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

3

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

その他のドキュメント

Anas Al-Khawaja et al.
Neurochemical research, 39(10), 1988-1996 (2014-05-24)
The γ-aminobutyric acid (GABA) transporters (GATs) are key membrane transporter proteins involved in the termination of GABAergic signaling at synapses in the mammalian brain and proposed drug targets in neurological disorders such as epilepsy. To date, four different GAT subtypes...

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。