Merck
DWK1165888
DURAN® GL 80キャップおよびアクセサリー
GLS80, high temp, white, PSU, 5EA
別名:
1165888
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EACH
¥68,500
¥68,500
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EACH
¥68,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥68,500
カートの在庫状況を確認する
物質
white
包装
case of 5 ea
メーカー/製品名
DURAN® 1165888
キャップ直径
(88.5 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PSU caps and PTFE pouring rings offer greater thermal and chemical resistance than the equivalent polypropylene components. The matching PTFE pouring ring permitts drip-free pouring and clean, safe working
特徴および利点
  • Manufactured from Polysulfone (PSU), PTFE coated, platinum-cured silicone
  • PSU caps and PTFE pouring rings offer greater thermal and chemical resistance than the equivalent polypropylene components
  • Screw cap seal with PTFE coated, platinum-cured silicone for efficient sealing
  • The matching PTFE pouring ring permits drip-free pouring and clean, safe working
  • Suitable for autoclaving / steam sterilisation and for use up to 180 °C
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)