Merck
DWK213513304
DURAN® short stem funnel
glass funnel(s), funnel capacity (25 mL)
別名:
213513304
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EACH
¥41,400
¥41,400
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EACH
¥41,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥41,400
カートの在庫状況を確認する
物質
glass funnel(s)
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213513304
漏斗容量
(25 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK213514103DWK213513801DWK213514609
material
glass funnel(s)
material
glass funnel(s)
material
glass funnel(s)
material
glass funnel(s)
manufacturer/tradename
DURAN® 213513304
manufacturer/tradename
DURAN® 213514103
manufacturer/tradename
DURAN® 213513801
manufacturer/tradename
DURAN® 213514609
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
funnel capacity
(25 mL)
funnel capacity
(75 mL)
funnel capacity
(50 mL)
funnel capacity
(100 mL)
詳細
Transferring liquids and solids is a common working method. In this activity the funnel is used, which due to its shape can absorb a relatively large amount of liquid or solid and transfer it through a constriction into a vessel with a small opening. Funnels are available in different sizes and designs, selected according to their application.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)