Merck
DWK213942406
DURAN® Super duty measuring cylinder low form
glass cylinder, cylinder capacity (100 mL), class A, with certificate
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
物質
glass cylinder
特徴
class A with certificate
包装
case of 2 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 213942406
cylinder capacity
(100 mL)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK213944407DWK213943608DWK213902402
feature
class A with certificate
feature
class A with certificate
feature
class A with certificate
feature
class A with certificate
packaging
case of 2 ea
packaging
case of 2 ea
packaging
case of 2 ea
packaging
case of 2 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 213942406
manufacturer/tradename
DURAN® 213944407
manufacturer/tradename
DURAN® 213943608
manufacturer/tradename
DURAN® 213902402
cylinder capacity
(100 mL)
cylinder capacity
(500 mL)
cylinder capacity
(250 mL)
cylinder capacity
(100 mL)
詳細
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors. Fired-on, highly durable blue print. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. With circular ring graduations, hexagonal base. The volume content tolerances conform to accuracy Class A. With batch certificate and certificate of conformity.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先