Merck
DWK213960801
Duran® Measuring Cylinder
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, cylinder capacity 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
hexagonal glass cylinder (base)
特徴
class B
graduated WHITE GRADUATION
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213960801
cylinder capacity
10 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK213960707DWK213966307DWK213963601
vibrant-m
DWK213960801
Duran® Measuring Cylinder
vibrant-m
DWK213960707
Duran® Measuring Cylinder
vibrant-m
DWK213966307
Duran® Measuring Cylinder
vibrant-m
DWK213963601
Duran® Measuring Cylinder
manufacturer/tradename
DURAN® 213960801
manufacturer/tradename
DURAN® 213960707
manufacturer/tradename
DURAN® 213966307
manufacturer/tradename
DURAN® 213963601
material
hexagonal glass cylinder (base)
material
hexagonal glass cylinder (base)
material
hexagonal glass cylinder (base)
material
hexagonal glass cylinder (base)
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
cylinder capacity
10 mL
cylinder capacity
5 mL
cylinder capacity
2000 mL
cylinder capacity
250 mL
アプリケーション
Measuring liquid amounts, Diluting solutions, Mixing several components, Volumetric measurement, To ensure a long service life for your volumetric glassware and to exclude possible volume changes, these glass products should not be heated above + 250 °C in drying cabinets or sterilisers., Boro 3.3
特徴および利点
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature; Large hexagonal base equipped with three knobs which increase its stability and prevent the cylinder from rolling; A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors; Fired-on, Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; The volume content tolerances conform to accuracy Class B
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先