Merck
DWK213975406
Duran® Measuring Cylinder
cylinder capacity 1000 mL, class A, UKAS CERTIFICATE
ログインto View Organizational & Contract Pricing
特徴
class A
包装
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 213975406
cylinder capacity
1000 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK213976308DWK213971704DWK213971404
vibrant-m
DWK213975406
Duran® Measuring Cylinder
vibrant-m
DWK213976308
Duran® Measuring Cylinder
vibrant-m
DWK213971704
Duran® Measuring Cylinder
vibrant-m
DWK213971404
Duran® Measuring Cylinder
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 213975406
manufacturer/tradename
DURAN® 213976308
manufacturer/tradename
DURAN® 213971704
manufacturer/tradename
DURAN® 213971404
cylinder capacity
1000 mL
cylinder capacity
2000 mL
cylinder capacity
50 mL
cylinder capacity
25 mL
アプリケーション
Measuring liquid amounts, Diluting solutions, Mixing several components, Volumetric measurement, To ensure a long service life for your volumetric glassware and to exclude possible volume changes, these glass products should not be heated above + 250 °C in drying cabinets or sterilisers., Boro 3.3
特徴および利点
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature; Large hexagonal base equipped with three knobs which increase its stability and prevent the cylinder from rolling; A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors; Fired-on, highly durable blue print; Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; With circular ring graduations; The volume content tolerances conform to accuracy Class A
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先