Merck
DWK216782405
Duran® Volumetric Flask
graduated, WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK, class A, Batch Certificate, Octagonal PE Stopper, joint: ST/NS 12/21
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Change View
Select a Size
Change View
ジョイント
joint: ST/NS12/21
特徴
class A
graduated WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK
包装
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 216782405
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK216782508DWK216785402DWK216780807
vibrant-m
DWK216782405
Duran® Volumetric Flask
vibrant-m
DWK216782508
Duran® Volumetric Flask
vibrant-m
DWK216785402
Duran® Volumetric Flask
vibrant-m
DWK216780807
Duran® Volumetric Flask
feature
class A, graduated WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK
feature
class A, graduated WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK
feature
class A, graduated WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK
feature
class A, graduated WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 216782405
manufacturer/tradename
DURAN® 216782508
manufacturer/tradename
DURAN® 216785402
manufacturer/tradename
DURAN® 216780807
capacity
100 mL
capacity
100 mL
capacity
1000 mL
capacity
10 mL
アプリケーション
precise measurement of specified liquid amounts, preparation and storage of standard solutions
特徴および利点
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature; A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors; Fired-on, Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; The volume content tolerances conform to accuracy Class A
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先