Merck
DWK218062951
DURAN® graduated amber laboratory bottle
with cap, round amber glass bottle, bottle capacity (150 mL), non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
round amber glass bottle
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
包装
case of 10 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 218062951
ボトルの最大容量
(150 mL)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK218065451DWK218064455DWK218062454
material
round amber glass bottle
material
round amber glass bottle
material
round amber glass bottle
material
round amber glass bottle
manufacturer/tradename
DURAN® 218062951
manufacturer/tradename
DURAN® 218065451
manufacturer/tradename
DURAN® 218064455
manufacturer/tradename
DURAN® 218062454
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
bottle capacity
(150 mL)
bottle capacity
(1,000 mL)
bottle capacity
(500 mL)
bottle capacity
(100 mL)
詳細
Standardised GL-thread and matching cap system for practicularly tight sealing and simple, clean pouring out. The only external application of the colour ensures that internal surfaces have standard DURAN glass properties.
Very durable and chemically resistant amber colour. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print. Sizes 10 and 25 ml with specially shaped glass edge for improved pouring out whereby an additional plastic pouring ring is not required.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先