DWK224984
WHEATON® amber sample vial with rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (8 mL), screw cap
物質
amber borosilicate glass tube
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
: no
包装
case of 144 ea
manufacturer/tradename
WHEATON® 224984
チューブ容量
(8 mL)
チューブ直径
(17 mm)
フィッティング
neck (External Thread)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
Amber Sample Vials in Lab File (With Caps Attached). Attached caps help maintain cleanliness. Supplied in partitioned trays to provide an easy way to store empty vials or to inventory samples.
  • Amber vials are manufactured from Wheaton 320 glass that conforms to USP Type I requirements to protect light-sensitive samples.
  • Screw caps are attached to vials.
  • It is suggested to use rubber lined caps for aqueous samples, and PTFE faced rubber lined caps for organic samples.
  • Vials and caps are autoclavable.
  • 2 mL vials fit the M-T Vial File, 228778.
  • 4 mL vials fit the M-T Vial File, 228780.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。