Merck
DWK227497-00G
Wheaton® Bod Bottle
capacity 300 mL, Un-numbered, bottle diam. × H 69 mm × 165 mm, pennyhead glass cap (stopper)
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
pennyhead glass cap (stopper)
認証
suitable for SM 5210
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 227497-00G
ボトル 直径× H
69 mm × 165 mm
キャパシティ
300 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK227497-14DWK227497-13DWK227494-00
vibrant-m
DWK227497-00G
Wheaton® Bod Bottle
vibrant-m
DWK227497-14
Wheaton® Bod Bottle
vibrant-m
DWK227497-13
Wheaton® Bod Bottle
vibrant-m
DWK227494-00
Wheaton® Bod Bottle
bottle diam. × H
69 mm × 165 mm
bottle diam. × H
69 mm × 165 mm
bottle diam. × H
69 mm × 165 mm
bottle diam. × H
43 mm × 115 mm
capacity
300 mL
capacity
300 mL
capacity
300 mL
capacity
60 mL
agency
suitable for SM 5210
agency
-
agency
-
agency
suitable for SM 5210
packaging
pkg of 24 ea
packaging
pkg of 24 ea
packaging
pkg of 24 ea
packaging
pkg of 36 ea
manufacturer/tradename
WHEATON® 227497-00G
manufacturer/tradename
WHEATON® 227497-14
manufacturer/tradename
WHEATON® 227497-13
manufacturer/tradename
WHEATON® 227494-00
特徴および利点
Ideal for incubating diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during the stabilization of the decomposable organic matter by aerobic biochemical action
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先