Merck
DWK227497-04
Wheaton® Bod Bottle
capacity 300 mL, Un-numbered, bottle diam. × H 69 mm × 165 mm, glass cap (Robotic Stopper)
ログイン組織・契約価格を表示する
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
glass cap (Robotic Stopper)
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 227497-04
ボトル 直径× H
69 mm × 165 mm
キャパシティ
300 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Ideal for incubating diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during the stabilization of the decomposable organic matter by aerobic biochemical action
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.