Merck
DWK227497-09
Wheaton® Bod Bottle
capacity 300 mL, Un-numbered, bottle diam. × H 69 mm × 165 mm, glass cap (Robotic Stopper)
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EACH
¥93,200
¥93,200
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EACH
¥93,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥93,200
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
glass cap (Robotic Stopper)
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 227497-09
ボトル 直径× H
69 mm × 165 mm
キャパシティ
300 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK227497-15DWK227497-14DWK227494-00
material
glass cap (Robotic Stopper)
material
glass cap (Robotic Stopper)
material
glass cap (Robotic Stopper)
material
glass cap (Robotic Stopper)
bottle diam. × H
69 mm × 165 mm
bottle diam. × H
69 mm × 165 mm
bottle diam. × H
69 mm × 165 mm
bottle diam. × H
43 mm × 115 mm
capacity
300 mL
capacity
300 mL
capacity
300 mL
capacity
60 mL
packaging
pkg of 24 ea
packaging
pkg of 24 ea
packaging
pkg of 24 ea
packaging
pkg of 36 ea
manufacturer/tradename
WHEATON® 227497-09
manufacturer/tradename
WHEATON® 227497-15
manufacturer/tradename
WHEATON® 227497-14
manufacturer/tradename
WHEATON® 227494-00
詳細
BOD Bottles are ideal for incubating diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during the stabilization of the decomposable organic matter by aerobic biochemical action. We recommend the 300mL capacity bottles for the five-day BOD test as referenced in Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 5210B, 2005.
特徴および利点
Ideal for incubating diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during the stabilization of the decomposable organic matter by aerobic biochemical action
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)